Learn More
Flacon de réservoir en polyéthylène Pyrex™
Introduisez des liquides dans une burette Sofnol grâce à ce flacon à presser facile à remplir. Le flacon réservoir en polyéthylène Pyrex™ pour laboratoire est une pièce de rechange pour la burette Sofnol de classe B, avec remise à zéro automatique et clip de serrage
16.35€ - 25.95€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Burette Sofnol |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type | Flacon de réservoir |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11343544
|
Pyrex
3299/06 |
1000 ml |
25.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11333544
|
Pyrex
3299/04 |
500 ml |
16.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Polyéthylène
- Flacon à presser
- À utiliser avec la burette Sofnol
- Presser le flacon pour remplir la burette
- Libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
- Utilisé pour les tests de liquides
Spécification
Burette Sofnol | |
Polyéthylène | |
Flacon de réservoir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Flacon de réservoir en polyéthylène Pyrex™