Learn More
Flacon de réservoir en polyéthylène Pyrex™
Introduisez des liquides dans une burette Sofnol grâce à ce flacon à presser facile à remplir. Le flacon réservoir en polyéthylène Pyrex™ pour laboratoire est une pièce de rechange pour la burette Sofnol de classe B, avec remise à zéro automatique et clip de serrage
Marque: Pyrex 3299/04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyéthylène
- Flacon à presser
- À utiliser avec la burette Sofnol
- Presser le flacon pour remplir la burette
- Libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
- Utilisé pour les tests de liquides
Spécification
500 ml | |
Burette Sofnol | |
Polyéthylène | |
Flacon de réservoir |