Learn More
Entonnoir Pyrex™ avec nervures intérieures
En verre borosilicaté Pyrex™. L’entonnoir Pyrex™ avec nervures intérieures aide à améliorer le taux de filtration. Convient au papier filtre de différents diamètres.
259.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige | 8mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Borosilicate Glass |
Longueur (métrique) du tube | 150 mm |
Type de produit | Entonnoir de filtration cannelé |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12529155
|
Pyrex
2150/03M |
65 mm | 196 mm | (Papier filtre) 70 à 90 mm | N/A | ||||
Description
- Avec des “nervures” intérieures pour augmenter le taux de filtration
- Construction robuste en verre borosilicaté Pyrex™
- Tige longue de 150 mm
Spécification
8mm | |
Verre borosilicaté Pyrex™, Borosilicate Glass | |
150 mm | |
Entonnoir de filtration cannelé |