Learn More
Entonnoir Pyrex™ avec nervures intérieures
En verre borosilicaté Pyrex™. L’entonnoir Pyrex™ avec nervures intérieures aide à améliorer le taux de filtration. Convient au papier filtre de différents diamètres.
Marque:  Pyrex 2150/03M
Code produit. 12529155
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Avec des “nervures” intérieures pour augmenter le taux de filtration
  • Construction robuste en verre borosilicaté Pyrex™
  • Tige longue de 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
65 mm
Verre borosilicaté Pyrex™, Borosilicate Glass
(Papier filtre) 70 à 90 mm
Entonnoir de filtration cannelé
8mm
196 mm
150 mm