Learn More
Flacons Fernbach en verre borosilicaté Pyrex™
Utilisé dans la préparation de cultures
794.00€ - 962.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 2800 ml |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour une meilleure fixation et croissance des cellules |
Diamètre (métrique) externe | 210 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12638243
|
Pyrex
1139/10 |
Filtre | Lisse, poli au feu |
794.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13457646
|
Pyrex
1138/10 |
Bouchon à joint | Col droit |
962.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Important rapport surface / volume
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Doté de 3 baffles sous forme de renfoncements pour une agitation constante et optimale
- Disponible en deux versions
- Col Delong, dia. ext. de 38 mm pour une utilisation avec bouchons 4540/38P et 4550/38M
- Bouchon à vis, livré avec bouchon à vis GL45 en PP
- Version de bouchons à vis compatible avec les bouchons à vis de membrane, disponibles séparément
Spécification
2800 ml | |
Acier inoxydable | |
Pour une meilleure fixation et croissance des cellules | |
210 mm |