Learn More
Flacons Fernbach en verre borosilicaté Pyrex™
Utilisé dans la préparation de cultures
Marque: Pyrex 1139/10
571.19 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Important rapport surface / volume
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
- Doté de 3 baffles sous forme de renfoncements pour une agitation constante et optimale
- Disponible en deux versions
- Col Delong, dia. ext. de 38 mm pour une utilisation avec bouchons 4540/38P et 4550/38M
- Bouchon à vis, livré avec bouchon à vis GL45 en PP
- Version de bouchons à vis compatible avec les bouchons à vis de membrane, disponibles séparément
Spécification
2800 ml | |
Préparation de cultures | |
230 mm | |
Conique | |
Filtre |
Acier inoxydable | |
Oui | |
Lisse, poli au feu | |
Oui | |
210 mm |