Learn More
Flacons à densité en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3507, le pycnomètre en verre borosilicaté Gay-Lussac de type Pyrex™ est ajusté et prêt à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon. Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
139.00€ - 188.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
---|---|
Quantité | À l’unité |
Numéro de bouchon | 10/19 |
Certifications/Conformité | ISO 3507 |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10180670
|
MBL
BRE000 |
10 ml | ± 1 ml |
139.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10223770
|
MBL
BRE002 |
25 ml | ± 2 ml |
153.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10588570
|
MBL
BRE004 |
50 ml | ± 3 ml |
171.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10820621
|
MBL
BRE006 |
100 ml | ± 3 ml |
188.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3507, le pycnomètre en verre borosilicaté Gay-Lussac de type Pyrex™ est ajusté et prêt à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon.Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
- Conformes à la norme ISO 3507, type Gay-Lussac
- Ajustés et prêts à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon
- Avec bouchons à capillaire individuels numérotés pour correspondre au flacon
- En verre borosilicaté Pyrex™
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex | |
10/19 | |
Oui |
À l’unité | |
ISO 3507 | |
Bouchon |