Learn More
Flacons à densité en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3507, le pycnomètre en verre borosilicaté Gay-Lussac de type Pyrex™ est ajusté et prêt à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon. Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
Marque: MBL BRE006
178.38 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3507, le pycnomètre en verre borosilicaté Gay-Lussac de type Pyrex™ est ajusté et prêt à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon.Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
- Conformes à la norme ISO 3507, type Gay-Lussac
- Ajustés et prêts à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon
- Avec bouchons à capillaire individuels numérotés pour correspondre au flacon
- En verre borosilicaté Pyrex™
Spécification
100 ml | |
Par unité | |
± 3 ml | |
Oui |
Verre borosilicaté Pyrex | |
10/19 | |
ISO 3507 | |
Bouchon |