Learn More
Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré Pyrex™
En verre borosilicaté Pyrex™ revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles, est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et à la certification de confirmation H. Étalonné selon la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP.) Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication.
99.10€ - 398.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H » |
---|---|
Matériau du bouchon | PE |
Couleur | Ambré |
Description | Inscriptions en émail blanc |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11353654
|
Pyrex
3152/20A |
1000 ml | 24/29 | 300 mm | plusmn; 0,3 ml |
150.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11313654
|
Pyrex
3152/12A |
100 ml | 14/23 | 170 mm | plusmn; 0,08 ml |
268.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11383644
|
Pyrex
3152/06A |
10 ml | 10/19 | 90 mm | plusmn; 0,02 ml |
171.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10681151
|
Pyrex
3152/22A |
2000 ml | 29/32 | 370 mm | plusmn; 0,5 ml |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11323654
|
Pyrex
3152/14A |
200 ml | 14/23 | 210 mm | plusmn; 0,1 ml |
398.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11333654
|
Pyrex
3152/16A |
250 ml | 14/23 | 220 mm | plusmn; 0,12 ml |
110.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11393644
|
Pyrex
3152/08A |
25 ml | 10/19 | 110 mm | plusmn; 0,03 ml |
130.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11343654
|
Pyrex
3152/18A |
500 ml | 19/16 | 260 mm | plusmn; 0,2 ml |
99.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11373644
|
Pyrex
3152/04A |
5 ml | 10/19 | 70 mm | plusmn; 0,02 ml |
171.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11303654
|
Pyrex
3152/10A |
50 ml | 12/2 | 140 mm | plusmn; 0,05 ml |
221.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ avec revêtement ambré des surfaces extérieures pour faciliter l’utilisation avec des solutions photosensibles.La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et est certifiée conforme H .Étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP).Le numéro de série, le code du lot et la date de fabrication sont gravés au laser sur chaque fiole.
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Étalonné selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
- Fabriquée en verre borosilicaté avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles
- Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
- Certifiée conforme “H”
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
Spécification
ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H » | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Classe A |
PE | |
Inscriptions en émail blanc | |
Oui |