Learn More
Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré Pyrex™
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex™ avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles, est conforme aux normes ISO1042 et DIN12664 et est conforme H. Étalonné selon la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP.) Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication.
Marque:  Pyrex 3152/22A
Code produit. 10681151
  • 133.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ avec revêtement ambré des surfaces extérieures pour faciliter l’utilisation avec des solutions photosensibles.La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et est certifiée conforme H.Étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP).Le numéro de série, le code du lot et la date de fabrication sont gravés au laser sur chaque fiole.
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Étalonné selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
  • Fabriquée en verre borosilicaté avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certifiée conforme “H”
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H »
Ambré
2000 ml
370 mm
Oui
29/32
Polyéthylène
Inscriptions en émail blanc
Verre borosilicaté
plusmn; 0,5 ml
A