Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 4 ports
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne grâce à ces collecteurs. Choisissez le nombre de ports et de connexions qui répondent à vos besoins.
168.30€ - 198.00€
Spécification
Type de produit | Collecteur |
---|---|
Matériau | PVDF |
Température min. de fonctionnement (impériale) | –65°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -54°C |
Pression maximale | 110°psi |
Description
- Fabriqué en PVDF durable.
- Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
- Disponibles en plusieurs configurations
Spécification
Collecteur | |
–65°F | |
110°psi | |
110°C |
PVDF | |
-54°C | |
230°F |