Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en PVDF, 4 ports
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne grâce à ces collecteurs. Choisissez le nombre de ports et de connexions qui répondent à vos besoins.
Marque: Cole-Parmer™ 31523-39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en PVDF durable.
- Parfait pour les applications nécessitant une excellente compatibilité chimique.
- Disponibles en plusieurs configurations
Spécification
Collecteur | |
4 1/8 pouces | |
–65°F | |
3/8 po × 1/4 po | |
NPT(F) 1/4 po | |
1,25 in | |
1,25 in | |
230°F |
PVDF | |
10,48 cm | |
-54°C | |
NPT(F) 3/8 po | |
3,18 cm | |
3,18 cm | |
110°psi | |
110°C |