Learn More
Buerkle™ Connecteurs à quatre voies PVDF
Connecteur de tuyau cylindrique à quatre voies pour brancher les flexibles Utile pour l’extension, le raccordement, le branchement, l’assemblage et la réparation des tuyaux en laboratoire.
18.75€ - 34.05€
Spécification
Type de produit | Connecteur à 4 voies |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVDF |
Propriétés de résistance | Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15386297
|
Buerkle™
8717-0004 |
de 3 à 5 mm |
18.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15396297
|
Buerkle™
8717-0006 |
de 5 à 7 mm |
19.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15306307
|
Buerkle™
8717-0008 |
de 7 à 9 mm |
22.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15316307
|
Buerkle™
8717-0010 |
de 9 à 11 mm |
25.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15326307
|
Buerkle™
8717-0012 |
de 11 à 13 mm |
29.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15336307
|
Buerkle™
8717-0014 |
de 13 à 15 mm |
34.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Connecteur à 4 voies | |
Autoclavables | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
160°C |
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
PVDF | |
Transparent |