Learn More
Buerkle™ Connecteurs à quatre voies PVDF
Connecteur de tuyau cylindrique à quatre voies pour brancher les flexibles Utile pour l’extension, le raccordement, le branchement, l’assemblage et la réparation des tuyaux en laboratoire.
Marque: Buerkle™ 8717-0004
14.72 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
de 3 à 5 mm | |
PVDF | |
10/boîte ; 20/échelle | |
Transparent |
Connecteur à 4 voies | |
Autoclavables | |
Tubulure de 3 à 5 mm de diamètre | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
160°C |