Learn More
Buerkle™ Fish-Clip en PVDF
Le Fish-Clip Buerkle™ en PVDF peut être utilisé pour une agitation douce dans n’importe quel type de récipient tel que les béchers, les flacons, les flacons Erlenmeyer et les flacons à fond rond.
37.12€ - 37.86€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Béchers, flacons, Erlenmeyer et flacons à fond rond
À utiliser avec (application) Utilisé avec les cultures cellulaires, les milieux abrasifs et autres liquides sensibles au stress mécanique pour mélanger doucement à l’aide d’un fish-clip
Longueur (métrique) 250 mm
Type Fish-clip
Consulter d'autres spécifications
Alert:
L’agitateur magnétique n’est pas fourni.
Produits 2
Code produit Marque Comprend Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10058671
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Buerkle™
8280-0006
Barreau d’agitation de 6 mm de diamètre Bleu Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10590882
Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Buerkle™
8280-0008
Barre d’agitation de 8 mm de diamètre Rouge Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
  • En PEHD, autoclavable, excellente résistance chimique
  • Rotor de 15 mm Ø
  • Étanche au gaz
  • Tige de support de 250 mm de longueur
  • Barreau d’agitation inclus
Spécification
Spécification
Béchers, flacons, Erlenmeyer et flacons à fond rond
Utilisé avec les cultures cellulaires, les milieux abrasifs et autres liquides sensibles au stress mécanique pour mélanger doucement à l’aide d’un fish-clip
250 mm
Fish-clip