Learn More
Buerkle™ Bonde standard en PVC
Bonde standard de laboratoire en PVC avec une bonne résistance chimique contre les acides et les alcalis.
0.85€ - 6.25€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|
Alert:
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Diameter (Metric) Bottom | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Diameter (Metric) Bottom | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17210644
|
Buerkle™
9763-0913 |
13 mm | 9 mm | 20 mm |
0.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17250644
|
Buerkle™
9763-1924 |
24 mm | 19 mm | 25 mm |
3.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17220644
|
Buerkle™
9763-1115 |
15 mm | 11 mm | 20 mm |
1.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17260644
|
Buerkle™
9763-2227 |
27 mm | 22 mm | 24 mm |
4.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17230644
|
Buerkle™
9763-1418 |
18 mm | 14 mm | 20 mm |
3.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17270644
|
Buerkle™
9763-2834 |
30 mm |
5.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17240644
|
Buerkle™
9763-1621 |
21 mm | 16 mm | 24 mm |
3.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17280644
|
Buerkle™
9763-3138 |
33 mm |
5.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17290644
|
Buerkle™
9763-4249 |
34 mm |
6.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PVC, doux, rouge
Spécification
Rouge |