Learn More
Buerkle™ Bonde standard en PVC
Bonde standard de laboratoire en PVC avec une bonne résistance chimique contre les acides et les alcalis.
Marque: Buerkle™ 9763-0913
.75 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Description
- PVC, doux, rouge
Spécification
20 mm | |
9 mm | |
PVC |
Rouge | |
13 mm | |
Bonde standard |