Learn More
Gilson™ Tubulure de référence en PVC pour têtes de pompe MF1 et MF4
Pour une utilisation avec des têtes de pompe MF1 et MF4
85.00€ - 98.60€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PVC |
Longueur totale (métrique) | 40 cm |
À utiliser avec | Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10626653
|
Gilson™
F117932 |
0,25 mm |
98.20€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10789514
|
Gilson™
F117933 |
0,38 mm |
98.20€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10265732
|
Gilson™
F117936 |
0,76 mm |
85.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11367800
|
Gilson™
F117938 |
1 mm |
90.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10173092
|
Gilson™
F117948 |
2,76 mm |
90.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10581093
|
Gilson™
F117940 |
1,29 mm |
98.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Calibré
Spécification
Tube de pompe | |
PVC | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
12 paquet | |
Transparent |
Autoclavable | |
40 cm | |
Usage général | |
Faible | |
94°C |