Learn More
Gilson™ Tubulure de référence en PVC pour têtes de pompe MF1 et MF4
Pour une utilisation avec des têtes de pompe MF1 et MF4
Marque: Gilson™ F117933
93.29 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Calibré
Spécification
Tube de pompe | |
0,38 mm | |
40 cm | |
Usage général | |
1,22 ml/min. | |
Transparent |
Autoclavable | |
PVC | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
12 paquet | |
Faible | |
94°C |