Learn More
Buerkle™ Bouchon conique en PVC pour pompes OTAL™
Pièce de rechange pour pompe OTAL™. Aide à fournir un joint étanche.
4.70€ - 28.05€
Spécification
Description | Pièce de rechange |
---|---|
Autoclavable | Non |
Couleur | Rouge |
Matériau | PVC |
Type de produit | Bouchon conique |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11816493
|
Buerkle™
5000-0013 |
Pompe OTAL avec diamètre de tube de 18 mm |
28.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15102023
|
Buerkle™
5000-0030 |
Toutes les pompes OTAL, à l’exception de la mini-pompe OTAL |
4.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pièce de rechange pour pompe OTAL™ Buerkle™
- Aide à fournir un joint étanche
Spécification
Pièce de rechange | |
Rouge | |
Bouchon conique | |
À l’unité |
Non | |
PVC | |
Conique |