Learn More
Buerkle™ Bouchon conique en PVC pour pompes OTAL™
Pièce de rechange pour pompe OTAL™. Aide à fournir un joint étanche.
Marque: Buerkle™ 5000-0013
22.08 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pièce de rechange pour pompe OTAL™ Buerkle™
- Aide à fournir un joint étanche
Spécification
Pièce de rechange | |
À l’unité | |
Rouge | |
Bouchon conique |
Pompe OTAL avec diamètre de tube de 18 mm | |
Non | |
PVC | |
Conique |