Learn More
Cytiva Les filtres pour seringues en GMF non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Fournit une excellente compatibilité avec les solvants organiques, les acides forts (sauf l’acide fluorhydrique) et les bases. Les filtres pour seringues en GMF non stériles Whatman™ Puradisc Les membranes non stériles combinent excellente qualité et efficacité économique.
192.00€ - 1390.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Zone de filtration | 4,2 cm2 |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Type de sortie | Luer mâle |
Pression nominale | 5,2 bar (75 psi) |
Code produit | Marque | Porosité | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11313325
|
Cytiva
6787-2520 |
0,7 μm | Fibre de verre | 1000 pièces |
1390.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11334744
|
Cytiva
6825-2527 |
0,7 μm | Microfibre de verre | 200 pièces |
610.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11364674
|
Cytiva
6783-2510 |
1,0 μm | Microfibre de verre | 100 pièces |
342.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11324744
|
Cytiva
6825-2517 |
0,7 μm | Microfibre de verre | 50 pièces |
192.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11979227
|
Cytiva
6792-2510 |
1,0 μm | Microfibre de verre | 1000 pièces |
1390.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11969227
|
Cytiva
6783-2520 |
2 μm | Microfibre de verre | 100 pièces |
418.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Excellente compatibilité avec les solvants organiques et les acides forts (à l’exception de l’acide fluorhydrique), ainsi que les bases.Les filtres pour seringues en GMF non stériles Whatman™ PuradiscNon stériles et combinent excellente qualité et efficacité économique.
- Capacité de charge élevée pour la filtration de l’air/des gaz, la HPLC, la CCM et l’échantillonnage GC
- Membrane en microfibre de verre sans liant
- non stériles
Spécification
Non stérile | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |
4,2 cm2 | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |