Learn More
Cytiva Les filtres pour seringues en GMF non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Fournit une excellente compatibilité avec les solvants organiques, les acides forts (sauf l’acide fluorhydrique) et les bases. Les filtres pour seringues en GMF non stériles Whatman™ Puradisc Les membranes non stériles combinent excellente qualité et efficacité économique.
Marque: Cytiva 6783-2520
375.88 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Excellente compatibilité avec les solvants organiques et les acides forts (à l’exception de l’acide fluorhydrique), ainsi que les bases.Les filtres pour seringues en GMF non stériles Whatman™ PuradiscNon stériles et combinent excellente qualité et efficacité économique.
- Capacité de charge élevée pour la filtration de l’air/des gaz, la HPLC, la CCM et l’échantillonnage GC
- Membrane en microfibre de verre sans liant
- non stériles
Spécification
Filtre pour seringue en GMF Puradisc 25 mm, GD2, 2,0 mu;m (100 pièces) | |
2 μm | |
4,2 cm2 | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
100 pièces | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
Faible | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |