Learn More
BRAND™ Tête de pompe
La tête de pompe convient à une utilisation avec un flacon réservoir en verre et une burette automatique compacte.
50.75€ - 65.05€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 7 mm |
---|---|
Longueur (métrique) | 185 mm |
À utiliser avec (équipement) | Flacon réservoir en verre, Burette automatique compacte |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Joint conique standard | NS 29/32 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10319594
|
BRAND™
23875 |
Transparent |
50.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10748995
|
BRAND™
23876 |
Ambré |
65.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- NS 29/32
- Adaptée à une longueur de 185 mm
- Diamètre extérieur de la buse de 7 mm
Spécification
7 mm | |
Flacon réservoir en verre, Burette automatique compacte | |
NS 29/32 |
185 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Tête de pompe |