Learn More
BRAND™ Tête de pompe
La tête de pompe convient à une utilisation avec un flacon réservoir en verre et une burette automatique compacte.
Marque: BRAND™ 23876
54.60 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- NS 29/32
- Adaptée à une longueur de 185 mm
- Diamètre extérieur de la buse de 7 mm
Spécification
Ambré | |
185 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Tête de pompe |
7 mm | |
Flacon réservoir en verre, Burette automatique compacte | |
NS 29/32 |