Learn More
Fisherbrand™ Flacon en PTFE
Structure à parois épaisses. Les flacons en PTFE Fisherbrand™ sont parfaits pour le stockage de matériaux agressifs ou coûteux.
57.20€ - 72.70€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Stockage de produits chimiques dangereux |
Graduée | Non |
Plage de températures (métrique) | -200°C à +280°C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10650283
|
Fisherbrand™
014.150 |
50 ml |
72.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10762793
|
Fisherbrand™
014.125 |
25 ml |
57.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Convient aux réactions à petite échelle à basse pression
- Intérieur conique pour un retrait facile du contenu
Spécification
Blanc | |
Stockage de produits chimiques dangereux | |
-200°C à +280°C | |
Bouchon à vis | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité |
PTFE | |
Non | |
Autoclavables | |
1 de chaque |