Learn More
Fisherbrand™ Flacon en PTFE
Structure à parois épaisses. Les flacons en PTFE Fisherbrand™ sont parfaits pour le stockage de matériaux agressifs ou coûteux.
Marque: Fisherbrand™ 014.150
Description
- Convient aux réactions à petite échelle à basse pression
- Intérieur conique pour un retrait facile du contenu
Spécification
31 mm | |
40 mm | |
50 ml | |
Non | |
Autoclavables | |
78 mm | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité |
Blanc | |
PTFE | |
Stockage de produits chimiques dangereux | |
-200°C à +280°C | |
Bouchon à vis | |
1 de chaque | |
50 mm |