Learn More
Duran™ Goupilles en PTFE
22.55€ - 28.20€
Spécification
Type | Goupille de vanne |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Pour robinet à vanne Produran |
Contenu | Avec dispositif de rétention |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10235969
|
Duran™
286057207 |
Taille du passage : de 0 à 6mm |
28.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10705720
|
Duran™
286057404 |
Taille du passage : de 0 à 4mm |
22.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spécification
Goupille de vanne | |
PTFE | |
Pour robinet à vanne Produran | |
Avec dispositif de rétention |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Duran™ Goupilles en PTFE