Learn More
Duran™ Goupilles en PTFE
Marque:  Duran™ 286057207
Code produit. 10235969
  • 28.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Goupille de vanne
PTFE
Avec dispositif de rétention
Taille du passage : de 0 à 6mm
Pour robinet à vanne Produran