Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-Parmer™ ne craquera pas sous l’effet de la chaleur ou de la pression.
Marque: Masterflex™ 06605-31
Description
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-ParmerTM ne risque pas de rompre en cas de chaleur ou de pression élevées.
- Adaptée aux applications de haute pureté.
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- Translucide
- La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550).
- Plage de températures : –240 à 260°C
- En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF | |
PTFE | |
7,62 m | |
-240°C | |
Stérile | |
274°psi |
4 mm | |
6,4 mm | |
1,2 mm | |
1 unité | |
Translucide | |
260°C |