Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-Parmer™ ne craquera pas sous l’effet de la chaleur ou de la pression.
Marque:  Masterflex™ 06605-28
Code produit. 11789909
  • 804.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-ParmerTM ne risque pas de rompre en cas de chaleur ou de pression élevées.
  • Adaptée aux applications de haute pureté.
  • Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
  • Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
  • Faible coefficient de frottement
  • Translucide
  • La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550).
  • Plage de températures : –240 à 260°C
  • En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF
PTFE
7,62 m
-240°C
Stérile
294°psi
2,4 mm
4 mm
0,8 mm
1 unité
Translucide
260°C
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure en PTFE > Pression max. : 294 psi ; dia. ex. : 4 mm ; dia. in. : 2,4mm