Learn More
Bohlender™ Sonde de température en PTFE BOLA™ Lemo™ Compact
Mesurez la température des liquides agressifs à l’aide de cette sonde. La sonde de température en PTFE Bohlender™ BOLA™ Lemo™ Compact est dotée d’une résistance chimique universelle et convient parfaitement aux câbles de mesure intégrés.
582.00€ - 601.00€
Spécification
Type de produit | Thermocouple Lemo Compact |
---|---|
Température max. (métrique) | 250°C |
Température min. (métrique) | -50°C |
Plage de températures (métrique) | -50°C à +250°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10186412
|
Bohlender™
P1730-20 |
370 mm |
601.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196412
|
Bohlender™
P1730-23 |
470 mm |
582.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Un capteur de mesure Pt100 dans un tube en acier inox encapsulé dans du PTFE (1.4571)
- D.E. de la sonde de température : 8 mm ; D.E. de la tige : 6 mm ; D.E. de l’anneau à collet : 12 mm
- Connexion par couplage (type Lemo, taille de la prise 1, système à 4 fils) fixé directement à l’extrémité de la sonde
Spécification
Thermocouple Lemo Compact | |
250°C | |
-50°C | |
-50°C à +250°C |