Learn More
Bohlender™ Sonde de température en PTFE BOLA™ Lemo™ Compact
Mesurez la température des liquides agressifs à l’aide de cette sonde. La sonde de température en PTFE Bohlender™ BOLA™ Lemo™ Compact est dotée d’une résistance chimique universelle et convient parfaitement aux câbles de mesure intégrés.
Marque:  Bohlender™ P1730-23
Code produit. 10196412
  • 582.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un capteur de mesure Pt100 dans un tube en acier inox encapsulé dans du PTFE (1.4571)
  • D.E. de la sonde de température : 8 mm ; D.E. de la tige : 6 mm ; D.E. de l’anneau à collet : 12 mm
  • Connexion par couplage (type Lemo, taille de la prise 1, système à 4 fils) fixé directement à l’extrémité de la sonde
Spécification
Spécification
470 mm
Thermocouple Lemo Compact
-50°C
470 mm
250°C
-50°C à +250°C