Learn More
Bohlender™ Manchons en PTFE avec anneau de préhension
Assure une étanchéité sous vide fiable avec un faible taux de fuite.
31.00€ - 61.00€
Spécification
Type Manchon avec anneau de préhension
À utiliser avec (application) Étanchéité sous vide élevée
Matériau PTFE
Plage de températures (métrique) −200° à +250°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
10771352
Afficher les documents
Bohlender™
H933-12
NS 60/46
31.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10728252
Afficher les documents
Bohlender™
H933-13
NS 71/51
61.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
Description
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Adapté au vide
  • Réutilisable
  • En PTFE avec anneau de préhension et anneaux d’étanchéité sur l’extérieur
  • Faible taux de fuite de moins de 0,0001 mbar
  • Structure robuste pour une utilisation continue
  • Pour taille standard européenne de 60/46 ou 71/51
Spécification
Spécification
Manchon avec anneau de préhension
Étanchéité sous vide élevée
PTFE
−200° à +250°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Manchons en PTFE avec anneau de préhension