Learn More
Bohlender™ Manchons en PTFE avec anneau de préhension
Assure une étanchéité sous vide fiable avec un faible taux de fuite.
Marque:  Bohlender™ H933-13
Code produit. 10728252
  • 61.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Adapté au vide
  • Réutilisable
  • En PTFE avec anneau de préhension et anneaux d’étanchéité sur l’extérieur
  • Faible taux de fuite de moins de 0,0001 mbar
  • Structure robuste pour une utilisation continue
  • Pour taille standard européenne de 60/46 ou 71/51
Spécification
Spécification
Étanchéité sous vide élevée
−200° à +250°C
Manchon avec anneau de préhension
PTFE
NS 71/51