Learn More
VITLAB™ Barreau d’agitation magnétique de forme polygonale en PTFE
Garantissez une durabilité longue et empêchez la démagnétisation des barreaux d’agitation magnétiques en polygonal PFTE Vitlab™ grâce à un stockage approprié et ne les déposez pas sur des surfaces dures (p. ex. de l’acier).
29.60€ - 115.00€
Spécification
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
---|---|
Forme | Polygonale |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation, la séparation et la concentration |
Comprend | Noyau à aimant permanent AlNiCo V |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16513602
|
VITLAB™
301097 |
3mm | 10 mm |
31.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264171
|
VITLAB™
301697 |
6mm | 10 mm |
30.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10375661
|
VITLAB™
301597 |
4,5mm | 12 mm |
30.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10674602
|
VITLAB™
301797 |
6mm | 15 mm |
33.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10375711
|
VITLAB™
301997 |
6mm | 25 mm |
36.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10789421
|
VITLAB™
302097 |
6mm | 30 mm |
36.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10204271
|
VITLAB™
302197 |
8mm | 40 mm |
49.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10224221
|
VITLAB™
301897 |
7mm | 20 mm |
34.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16583592
|
VITLAB™
300497 |
2mm | 5 mm |
29.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10480343
|
VITLAB™
302397 |
7mm | 60 mm |
69.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16533602
|
VITLAB™
302497 |
10mm | 70 mm |
105.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16543602
|
VITLAB™
302597 |
10mm | 80 mm |
115.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16503602
|
VITLAB™
300897 |
3mm | 8 mm |
29.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Noyau à aimant permanent AlNiCo V
- La forme inclinée provoque des turbulences importantes
- Permet un mélange efficace, même à faible vitesse de rotation
- FTE
Spécification
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Polygonale | |
Pour la préparation, la séparation et la concentration | |
Noyau à aimant permanent AlNiCo V |