Learn More
VITLAB™ Barreau d’agitation magnétique de forme polygonale en PTFE
Garantissez une durabilité longue et empêchez la démagnétisation des barreaux d’agitation magnétiques en polygonal PFTE Vitlab™ grâce à un stockage approprié et ne les déposez pas sur des surfaces dures (p. ex. de l’acier).
Marque: VITLAB™ 300497
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Noyau à aimant permanent AlNiCo V
- La forme inclinée provoque des turbulences importantes
- Permet un mélange efficace, même à faible vitesse de rotation
- FTE
Spécification
Pour la préparation, la séparation et la concentration | |
PTFE | |
5 mm | |
5/boîte | |
Barreau d’agitation magnétique |
Noyau à aimant permanent AlNiCo V | |
2mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Polygonale |