Learn More
Fisherbrand™ Sonde à résistance au platine en PTFE avec câble de 1 M
Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques. La sonde thermocouple de type K en PTFE Fisherbrand™ associe les propriétés exceptionnelles du PTFE à la précision et à la fiabilité de la résistance au platine et de la thermométrie thermocouple.
76.30€ - 133.00€
Spécification
Type | Sonde, à résistance platine en PTFE |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Matériau | PTFE avec centre en acier inox |
Types de capteur | PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/degré Celsius |
À utiliser avec (application) | Température mesurée |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11752464
|
Fisherbrand™
500.500.1 |
500 mm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762464
|
Fisherbrand™
500.700.1 |
700 mm |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722464
|
Fisherbrand™
500.200.1 |
200 mm |
81.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712464
|
Fisherbrand™
500.100.1 |
100 mm |
76.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742464
|
Fisherbrand™
500.400.1 |
400 mm |
97.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732464
|
Fisherbrand™
500.300.1 |
300 mm |
87.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non contaminant
- Imperméable à la diffusion chimique à haute pression
- Large plage de températures de fonctionnement, -180 à +300°C
- Excellentes propriétés d’isolation électrique
- Testé individuellement
Spécification
Sonde, à résistance platine en PTFE | |
PTFE avec centre en acier inox | |
Température mesurée | |
50 %, 6 à 14 s |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/degré Celsius | |
Supports de sonde et raccords de compression en PTFE | |
-180°C à +280°C |