Learn More
Fisherbrand™ Sonde à résistance au platine en PTFE avec câble de 1 M
Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques. La sonde thermocouple de type K en PTFE Fisherbrand™ associe les propriétés exceptionnelles du PTFE à la précision et à la fiabilité de la résistance au platine et de la thermométrie thermocouple.
Marque:  Fisherbrand™ 500.400.1
Code produit. 11742464
  • 97.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Non contaminant
  • Imperméable à la diffusion chimique à haute pression
  • Large plage de températures de fonctionnement, -180 à +300°C
  • Excellentes propriétés d’isolation électrique
  • Testé individuellement
Spécification
Spécification
Sonde, à résistance platine en PTFE
PTFE avec centre en acier inox
Température mesurée
50 %, 6 à 14 s
400 mm
120 g
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/degré Celsius
Supports de sonde et raccords de compression en PTFE
-180°C à +280°C
8 mm