Learn More
Fisherbrand™ Sonde à résistance au platine en PTFE avec câble de 1 M
Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques. La sonde thermocouple de type K en PTFE Fisherbrand™ associe les propriétés exceptionnelles du PTFE à la précision et à la fiabilité de la résistance au platine et de la thermométrie thermocouple.
Marque: Fisherbrand™ 500.200.1
Description
- Non contaminant
- Imperméable à la diffusion chimique à haute pression
- Large plage de températures de fonctionnement, -180 à +300°C
- Excellentes propriétés d’isolation électrique
- Testé individuellement
Spécification
Sonde, à résistance platine en PTFE | |
PTFE avec centre en acier inox | |
Température mesurée | |
50 %, 6 à 14 s | |
200 mm | |
70 g |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/degré Celsius | |
Supports de sonde et raccords de compression en PTFE | |
-180°C à +280°C | |
7 mm |