Learn More
Masterflex™ Tubulure métrique en PTFE
Idéale pour répondre aux exigences des applications chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes
138.00€ - 290.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure métrique en PTFE |
---|---|
Matériau | PTFE |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Température min. de fonctionnement (impériale) | –400deg;F |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11755868
|
Masterflex™
06363-30 |
12 mm |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10698105
|
Masterflex™
06363-10 |
7 mm |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745868
|
Masterflex™
06605-56 |
10 mm |
290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- Translucide
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -400 à +500°F (-240 à +260°C)
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Tubulure métrique en PTFE | |
25 pieds | |
–400deg;F | |
500°F |
PTFE | |
7,6 m | |
-240deg;C | |
260°C |