Learn More
Masterflex™ Tubulure métrique en PTFE
Idéale pour répondre aux exigences des applications chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes
Marque:  Masterflex™ 06363-30
Code produit. 11755868
  • 250.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
  • Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
  • Faible coefficient de frottement
  • Translucide
  • La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
  • La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
  • Plage de températures : -400 à +500°F (-240 à +260°C)
  • Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
Spécification
Tubulure métrique en PTFE
25/64 po
PTFE
12 mm
7,6 m
1,047 mm
-240deg;C
30°psi
260°C
Non autoclavable
10 mm
7/16 po
25 pieds
1/25 po
–400deg;F
Translucide
500°F