Learn More
BRAND™ Béchers en PTFE de forme basse
Avec une résistance à pratiquement tous les produits chimiques et une large plage de températures de fonctionnement, ces béchers sont excellents pour une utilisation générale en laboratoire.
30.85€ - 107.00€
Spécification
Couleur | Blanc opaque |
---|---|
Matériau | PTFE |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10588851
|
BRAND™
90328 |
50 ml |
30.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10372711
|
BRAND™
90338 |
100 ml |
34.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10598851
|
BRAND™
90348 |
250 ml |
64.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10241031
|
BRAND™
90354 |
500 ml |
107.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plage de températures de −200° à +260°C
- La surface est résistante à l’adhérence
- Sans graduation
- Avec rebord et bec verseur renforcés
- Vendu séparément
Spécification
Blanc opaque | |
1 de chaque | |
Autoclavables | |
Forme basse |
PTFE | |
Bécher | |
Non |