Learn More
BRAND™ Béchers en PTFE de forme basse
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Description
- Plage de températures de −200° à +260°C
- La surface est résistante à l’adhérence
- Sans graduation
- Avec rebord et bec verseur renforcés
- Vendu séparément
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc opaque |
Diamètre (métrique) externe | 66 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PTFE |
Hauteur (métrique) | 95 mm |
Hauteur (métrique) extérieure | 97 mm |
Quantité | 1/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Non |