Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à vis GL BOLA™, PTFE
Résistance chimique universelle et résistance à la pression jusqu’à 10 bars.
34.98€ - 109.18€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Pression maximale | 10 bar |
Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10752383
|
Bohlender™
D516-08 |
NPT 14 GL x 0,125 po | 4,0 mm |
51.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10618712
|
Bohlender™
D517-08 |
GL 14 x G 1/8 po | 4,0 mm |
43.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10353182
|
Bohlender™
D516-20 |
NPT 14 GL x 3/8 po | 6,5 mm |
50.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10129361
|
Bohlender™
D516-26 |
NPT 18 GL x 1/8 po | 4,0 mm |
50.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10291292
|
Bohlender™
D517-50 |
GL 25 x G 1/2 po G | 12,0 mm |
34.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10067781
|
Bohlender™
D517-14 |
GL 14 x G 0,25 po | 5 mm |
48.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10702193
|
Bohlender™
D516-32 |
GL 25 x NPT 1/4 po | 6,5 mm |
57.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10271152
|
Bohlender™
D516-50 |
GL 25 x NPT 1/2 po | 12 mm |
109.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10119551
|
Bohlender™
D516-38 |
GL 18 x NPT 3/8 po | 8 mm |
50.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10129551
|
Bohlender™
D516-44 |
GL 25 x NPT 3/8 po | 8 mm |
107.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10047761
|
Bohlender™
D516-14 |
GL 14 x NPT 0,25 po | 5 mm |
54.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10699082
|
Bohlender™
D517-32 |
GL 18 x G 1/4 po | 6,6 mm |
69.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10782763
|
Bohlender™
D517-74 |
GL 32 x 1 po G | 18,0 mm |
59.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Un filetage vissé (filetage NPT ou G)
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Spécification
PTFE | |
10 bar | |
250°C |