Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à vis GL BOLA™, PTFE
Résistance chimique universelle et résistance à la pression jusqu’à 10 bars.
Marque: Bohlender™ D517-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Un filetage vissé (filetage NPT ou G)
- Résistance chimique universelle
- Le produit est uniquement exposé au PTFE
Spécification
FDA | |
Autoclavable | |
PTFE | |
1 de chaque | |
10 bar |
Raccords de tube à filetage vissé GL | |
12,0 mm | |
-200°C | |
GL 25 x G 1/2 po G | |
250°C |