Learn More
Fisherbrand™ Verseur de flacon en PTFE
Le verseur de flacon en PTFE Fisherbrand™ permet le versement direct de tous les liquides des flacons de réactifs de manière uniforme et sans danger.
57.10€ - 67.50€
Spécification
Description Flacon verseur en PTFE Fisherbrand™
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Bouteilles de réactif
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque D.I. du col (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque D.I. du col (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
16216031
Afficher les documents
Fisherbrand™
028.030
GL30
57.10€
1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12681912
Afficher les documents
Fisherbrand™
028.045
67.50€
1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16226031
Afficher les documents
Fisherbrand™
028.032
57.10€
1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16236031
Afficher les documents
Fisherbrand™
028.038
GL38
62.76€
1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
Description
  • Totalement inerte avec joint de col Viton encapsulé en PTFE
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
Flacon verseur en PTFE Fisherbrand™
PTFE
Bouteilles de réactif