Learn More
Fisherbrand™ Verseur de flacon en PTFE
Code produit. 12681912
Click to view available options
D.I. du col (métrique):
GL30
GL38
Le verseur de flacon en PTFE Fisherbrand™ permet le versement direct de tous les liquides des flacons de réactifs de manière uniforme et sans danger.
  • Totalement inerte avec joint de col Viton encapsulé en PTFE
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Description Flacon verseur en PTFE Fisherbrand™
Matériau PTFE
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GL45
À utiliser avec (équipement) Bouteilles de réactif