Learn More
Verre de protection pour bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Pour une utilisation comme couvercle de bécher ou un verre de montre
14.40€ - 132.66€
Spécification
Matériau PTFE
Type Bécher
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
15496175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038099.KT
Watch glass; Fits 2000mL Beakers
132.66€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15476175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038097.KT
Verre de montre ; pour béchers de 500 ml
39.40€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15486175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038098.KT
Verre de montre ; pour béchers de 1 000 ml
72.06€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15426175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038092.KT
Watch glass; Fits 5-10mL Beakers Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15436175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038093.KT
Verre de montre ; Pour béchers de 25 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15446175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038094.KT
Verre de montre ; Pour béchers de 50 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15456175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038095.KT
Verre de montre ; pour béchers de 100 ml
30.45€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15466175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038096.KT
Watch glass; Fits 250mL Beakers
30.75€
1 pièce
En stock
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Disponibles en plusieurs diamètres
Spécification
Spécification
PTFE
Bécher
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Verre de protection pour bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals