Learn More
Verre de protection pour bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Description:
Verre de montre ; Pour béchers de 25 ml
Verre de montre ; Pour béchers de 50 ml
Verre de montre ; pour béchers de 100 ml
Verre de montre ; pour béchers de 1 000 ml
Verre de montre ; pour béchers de 500 ml
Watch glass; Fits 2000mL Beakers
Watch glass; Fits 250mL Beakers
Watch glass; Fits 5-10mL Beakers
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Disponibles en plusieurs diamètres
Spécification
Spécification
Description | Verre de montre ; pour béchers de 500 ml |
Matériau | PTFE |
Type | Bécher |